ZMS1109
Anti-VGLUT1 Antibody, clone 3C10.2 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, Solute carrier family 17 member 7, Vesicular glutamate transporter 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C10.2, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
rat ... Slc17a7(116638)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected VGLUT1 in Rat brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected VGLUT1 in Human brain and Mouse brain tissue lysates.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected VGLUT1 in Rat brain tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected VGLUT1 in SH-SY5Y cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected VGLUT1 in Human brain and Rat brain tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1