Documentos Principais
900416P
Avanti
12-PAHSA
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
9-(palmitoyloxy)octadecanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H66O4
Peso molecular:
538.89
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
embalagem
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (900416P-1MG))
pkg of (pkg of 1 X 5 mg (900416P-5MG))
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900416P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900416P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)