07-276
Anti-PDGFRα Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-Anti-CD140A, Anti-Anti-PDGFR-2, Anti-Anti-PDGFR2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDGFRA(5156)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cells, extracts from 3T3/NIH or HepG2 cells, human brain tissue