Documentos Principais
8.55075
Sigma-Aldrich
Wang resin VHL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
p-Benzyloxybenzyl alcohol resin VHL (100-200 mesh), HMP resin VHL (100-200 mesh)
About This Item
Código UNSPSC:
13111023
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
forma
beads
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
alcohol
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
For an application of very-high load Wang resin in SPOS see reference [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] M. G. Valverde, et al. (2001) Synlett, 6, 741.
Ligação
Replaces: 01-64-0174
Nota de análise
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 1.6 - 3.0 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1