Key Documents
8.53017
Sigma-Aldrich
Boc-Lys-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Lys-OH, N-α-t.-Boc-L-lysine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H22N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
246.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
237-303-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
chave InChI
DQUHYEDEGRNAFO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Derivative of synthesis of N-α-Boc-protected lysine derivatives.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0062
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in water): +3.5 - +5.5 °
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3