Documentos Principais
8.52323
Sigma-Aldrich
Fmoc-homopropargylglycine
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-homopropargylglycine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
349.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
alkyne
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CCC#C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H19NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h1,4-11,18-19H,3,12-13H2,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
chave InChI
IISRBJULQYVYGV-IBGZPJMESA-N
Descrição geral
Building block for the introduction by Fmoc SPPS of an amino acid bearing an alkyne side chain. Such derivatives are useful tools for the synthesis of cyclic peptides by an alkyne-alkyne Glaser coupling, involving Cu(OAc)2/pyridine and heating to 60 °C using microwaves.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3