8.52177
Fmoc-Glu(OtBu)-Ser(psiMe,Mepro)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Glu(OtBu)-Ser(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C30H36N2O8/c1-29(2,3)40-25(33)15-14-23(26(34)32-24(27(35)36)17-39-30(32,4)5)31-28(37)38-16-22-20-12-8-6-10-18(20)19-11-7-9-13-21(19)22/h6-13,22-24H,14-17H2,1-5H3,(H,31,37)(H,35,36)/t23-,24-/m0/s1
chave InChI
DSGXIRQTDFOKPQ-ZEQRLZLVSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(157A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2