8.52179
Fmoc-Leu-Ser(psiMe,Mepro)-OH
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Leu-Ser(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fmoc-Leu-Ser(psiMe,Mepro)-OH, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N4([C@@H](COC4(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)CC(C)C
InChI
1S/C27H32N2O6/c1-16(2)13-22(24(30)29-23(25(31)32)15-35-27(29,3)4)28-26(33)34-14-21-19-11-7-5-9-17(19)18-10-6-8-12-20(18)21/h5-12,16,21-23H,13-15H2,1-4H3,(H,28,33)(H,31,32)/t22-,23-/m0/s1
chave InChI
BUYLKVIICSUHDX-GOTSBHOMSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in ACN): -36.5 - -30.5 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Single impurities (HPLC, area%): ≤ 1.50 % (a/a)
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2