8.52176
Fmoc-Val-Ser(psiMe,Mepro)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Val-Ser(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C26H30N2O6/c1-15(2)22(23(29)28-21(24(30)31)14-34-26(28,3)4)27-25(32)33-13-20-18-11-7-5-9-16(18)17-10-6-8-12-19(17)20/h5-12,15,20-22H,13-14H2,1-4H3,(H,27,32)(H,30,31)/t21-,22-/m0/s1
chave InChI
KLYUTTJBDDHKOC-VXKWHMMOSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in CH₂Cl₂): -50.0 - -43.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Single impurities (HPLC, area%): ≤ 1.00 % (a/a)
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2