8.51060
4-Methyltrityl chloride
Novabiochem®
Sinônimo(s):
4-Methyltrityl chloride
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C20H17Cl/c1-16-12-14-19(15-13-16)20(21,17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18/h2-15H,1H3
chave InChI
VUTZFAOGDXUYEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The product number for this product was previously 01-63-0044.
To obtain a certificate of analysis (CoA) of a lot that begins with the letter “A”, please select the option in the right hand menu “Request a COA for Lot#s starting with A”.
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC(012A)): ≥ 95 %
Purity (DC(013B)): ≥ 95 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3