Documentos Principais
8.45127
Sigma-Aldrich
Chlorosulfuric acid
≥98% (acidimetric)
Sinônimo(s):
Chlorosulfonic acid, Chlorosulfuric acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
116.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número do índice EC:
232-234-6
Nome do produto
Chlorosulfonic acid, Msynthplus
grau
reagent
pressão de vapor
3.08 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98% (acidimetric)
Formulário
liquid
potência
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C in H2O, Aqueous solution; rigorous decomposition)
p.e.
152 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
-80 °C
densidade
1.75 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Msynthplus
Aplicação
Chlorosulfonic acid Msynthplus. CAS 7790-94-5, pH < - 1 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution,(rigorous decomposition).
Nota de análise
Colour (visual)colourlessAppearance of substance (visual)clearAssay (acidimetric)≥ 98.0 %Free SO₃≤ 1.0 %The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Informações legais
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1