359742
Trimethylsilyl chlorosulfonate
99%
Sinônimo(s):
Chlorosulfonic acid trimethylsilyl ester, Trimethylsiloxysulfonyl chloride, Trimethylsilyl chlorosulfate, Trimethylsilyl chlorosulfonate, [Chlorosulfonyloxy(dimethyl)silyl]methane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
168-169 °C (lit.)
62-64 °C/10 mmHg (lit.)
pf
−26 °C (lit.)
densidade
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H9ClO3SSi/c1-9(2,3)7-8(4,5)6/h1-3H3
chave InChI
QWQONZVLXJGXHV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the sulfonation of small organic molecules
- in the synthesis of sulfonated polysulfone
- as sulfonating agent in the preparation of nano-structured organic-inorganic membranes for proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) based on methacrylate and epoxy polymeric structures
- in the preparation of sulfonated polysulfone (sPS)/titanium dioxide (TiO2) composite membranes for use in PEMFCs
- in the preparation of iodosobenzene sulfate, required for the synthesis of cyclic sulfates
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?