Documentos Principais
349763
Sigma-Aldrich
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
99%
Sinônimo(s):
3-Methoxyhydrocinnamic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
43-45 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(CCC(O)=O)c1
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10(11)12/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid can be prepared by the catalytic (palladium on charcoal) reduction of its corresponding unsaturated acid with H2.
Aplicação
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A Chesson et al.
Applied and environmental microbiology, 44(3), 597-603 (1982-09-01)
Isolated rumen bacteria were examined for growth and, where appropriate, for their ability to degrade cellulose in the presence of the hydroxycinnamic acids trans-p-coumaric acid and trans-ferulic acid and the hydroxybenzoic acids vanillic acid and 4-hydroxybenzoic acid. Ferulic and p-coumaric