Documentos Principais
8.43945
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ammonium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H4BF4N
Número CAS:
Peso molecular:
104.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
237-531-4
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥98.0% (acidimetric)
Formulário:
powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
powder
pH
3.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
densidade
1.85 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[B+3]([F-])([F-])([F-])[F-].[N+H4]
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
chave InChI
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3