Key Documents
8.43874
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3BrF4O
Número CAS:
Peso molecular:
259.00
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
430-850-1
pressão de vapor
4 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
630 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
171 °C/994.5 hPa
pf
-55.5 °C
temperatura de transição
flash point 69 °C
densidade
1.63 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H3BrF4O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)13-7(10,11)12/h1-3H
chave InChI
SBSFDYRKNUCGBZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.708 - 1.712
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
69 °C