Documentos Principais
740772
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethylthio)aniline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6F3NS
Peso molecular:
193.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
30-34 °C
grupo funcional
fluoro
thioether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1SC(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NS/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2
chave InChI
HIPLFBJHUALLRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
90.55 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)