Key Documents
8.43849
Sigma-Aldrich
Potassium tert-butylate
(~ 20% solution in tetrahydrofuran) for synthesis
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de transição
flash point -21.5 °C (THF)
densidade
0.914 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
Assay (acidimetric): 19.0 - 21.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.912 - 0.917
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-6.7 °F - (THF)
Ponto de fulgor (°C)
-21.5 °C - (THF)