Key Documents
8.41200
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
174.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
207-105-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
pf
156-159 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
XNTIGDVFBDJLTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid for synthesis. CAS 434-75-3, molar mass 174.55 g/mol.
Nota de análise
Assay (acidimetric)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 156 °CMelting range (upper value)≤ 159 °CIdentity (IR)passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3