Documentos Principais
8.41139
Sigma-Aldrich
3-Fluorophthalic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Fluorophthalic acid, 3-Fluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5FO4
Número CAS:
Peso molecular:
184.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
216-433-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
powder
pf
158-161 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(c(ccc1)C(=O)[O-])C(=O)[O-]
InChI
1S/C8H5FO4/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)/p-2
chave InChI
BBCQSMSCEJBIRD-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 161 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3