Key Documents
8.41070
Sigma-Aldrich
Pentachloropyridine
for synthesis
Sinônimo(s):
Pentachloropyridine, Perchloropyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5Cl5N
Número CAS:
Peso molecular:
251.33
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
218-535-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
powder
potência
435 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
124-126 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5Cl5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
chave InChI
DNDPLEAVNVOOQZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 123 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3