8.40106
N-Benzyl-N-methylaniline
for synthesis
Sinônimo(s):
N-Benzyl-N-methylaniline, Benzylmethylphenyl amine
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
450 °C (DIN 51794)
potência
2130 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
311 °C/1013 hPa
pf
8 °C
temperatura de transição
flash point 152 °C
solubilidade
0.009 g/L
densidade
1.046 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(Cc2ccccc2)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C14H15N/c1-15(14-10-6-3-7-11-14)12-13-8-4-2-5-9-13/h2-11H,12H2,1H3
chave InChI
LXZGVFCKZRHKMU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.042 - 1.046
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
152 °C