Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.518 (lit.)
p.e.
269-270 °C (lit.)
densidade
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN(CCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C14H23N/c1-3-5-12-15(13-6-4-2)14-10-8-7-9-11-14/h7-11H,3-6,12-13H2,1-2H3
chave InChI
FZPXKEPZZOEPGX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?