Documentos Principais
8.18660
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-tert-butylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
N-Benzyl-tert-butylamine, N-tert-Butylbenzylamine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2NHC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
163.26
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
222-179-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.07 hPa ( 53 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
potência
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
-30--25 °C
temperatura de transição
flash point 90 °C
solubilidade
2 g/L
densidade
0.90 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12H,9H2,1-3H3/p+1
chave InChI
DLSOILHAKCBARI-UHFFFAOYSA-O
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.895 - 0.897
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
90 °C