Documentos Principais
8.40068
Sigma-Aldrich
Tetraoctylphosphonium bromide
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetraoctylphosphonium bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H68BrP
Número CAS:
Peso molecular:
563.76
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
245-935-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<3 (50 g/L in H2O)
pf
40-45 °C
temperatura de transição
flash point 121 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C32H68P.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
QVBRLOSUBRKEJW-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
121 °C