Documentos Principais
8.22343
Sigma-Aldrich
Acetamide
for synthesis
Sinônimo(s):
Acetamide, Acetic acid amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H5NO
Número CAS:
Peso molecular:
59.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
200-473-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.33 hPa ( 65 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
crystals
potência
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
221-222 °C/1013 hPa
pf
78-81 °C
solubilidade
2200 g/L
densidade
1.159 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
chave InChI
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 80 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1