00160
Acetamide
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Amide C2
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 65 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
crystals
p.e.
221 °C (lit.)
pf
78-80 °C (lit.)
78-82 °C
solubilidade
H2O: soluble 1 gm in 0.5 ml
alcohol: soluble 1 gm in 2ml
pyridine: soluble 1 gm in 6 ml
chloroform: soluble
glycerol: soluble
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
chave InChI
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ggt1(116568)
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?