Documentos Principais
8.22093
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hexanone
for synthesis
Sinônimo(s):
5-Methyl-2-hexanone, Methyl isoamyl ketone, Isoamyl methyl ketone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
203-737-8
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥98% (GC)
p.e.:
144 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
5.3 hPa ( 20 °C)
pressão de vapor
5.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
455 °C
potência
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
8100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.4 % (v/v)
p.e.
144 °C/1013 hPa
pf
-74 °C
temperatura de transição
flash point 43 °C
solubilidade
5.4 g/L
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.811 - 0.813
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup