Key Documents
8.43946
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxypropionate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl 3-ethoxypropionate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
146.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
212-112-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
2.0 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
377 °C
potência
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
166 °C/1013 hPa
pf
-100 °C
temperatura de transição
flash point 58 °C
densidade
0.93 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.945 - 0.950
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
58 °C