Key Documents
8.22069
Sigma-Aldrich
Methylhydroxyethylcellulose
for synthesis
Sinônimo(s):
Methylhydroxyethylcellulose
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
temperatura de autoignição
>360 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
densidade
1.28-1.30 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
350 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Activeassay: ≥ 92.0 %
Loss on drying: lot specific result
Assay (NaCl): lot specific result
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1