54290
Hydroxyethyl-cellulose
viscosity 90-160 cP, 5 % in H2O(25 °C)
Sinônimo(s):
Cellosize® EP-09
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
cor
beige
viscosidade
90-160 cP, 5 % in H2O(25 °C)
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
chave InChI
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1