Documentos Principais
8.22002
Sigma-Aldrich
Crotonic anhydride
(mixture of cis and trans isomers) for synthesis
Sinônimo(s):
Crotonic anhydride, 2-Butenoic anhydride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH=CHCO)2O
Número CAS:
Peso molecular:
154.16
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
210-807-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
290 °C
potência
2061 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
250 °C
pf
-20 °C
temperatura de transição
flash point 113 °C
densidade
1.04 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H10O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
chave InChI
VJDDQSBNUHLBTD-GGWOSOGESA-N
Nota de análise
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.040
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113 °C