Key Documents
8.41321
Sigma-Aldrich
Citraconic anhydride
for synthesis
Sinônimo(s):
Citraconic anhydride, Methylmaleic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4O3
Número CAS:
Peso molecular:
112.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
210-459-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.3 hPa ( 47 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
potência
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
218 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
213-214 °C/1013 hPa
pf
7-8 °C
temperatura de transição
flash point 111 °C
densidade
1.243 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
chave InChI
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.241 - 1.246
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
231.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
111 °C