Documentos Principais
8.41502
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylmaleic anhydride
for synthesis
Sinônimo(s):
2,3-Dimethylmaleic anhydride, 3,4-Dimethyl-2,5-furandione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
126.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
212-165-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
crystals
pf
96 °C
densidade
1.107 g/cm3 at 100 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-4(2)6(8)9-5(3)7/h1-2H3
chave InChI
MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3