Documentos Principais
8.21934
Sigma-Aldrich
2-Ethylanthraquinone
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Ethylanthraquinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
236.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-535-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
flakes
temperatura de autoignição
485 °C
potência
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
108.8 °C
solubilidade
0.00025 g/L
densidade
1.27 g/cm3 at 21 °C
densidade volumétrica
650 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2c(ccc(c2)CC)C(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
chave InChI
SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 110 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1