Documentos Principais
8.20832
Sigma-Aldrich
1-Methylpyrrole
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Methylpyrrole, N-Methylpyrrole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7N
Número CAS:
Peso molecular:
81.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
202-513-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
400 °C
potência
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.4-8.5 % (v/v)
pH
10.4 (10 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
111-113 °C/1013 hPa
pf
-57 °C
temperatura de transição
flash point 16 °C
solubilidade
13 g/L
densidade
0.91 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(cccc1)C
InChI
1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3
chave InChI
OXHNLMTVIGZXSG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Systematic Assessment of the Catalytic Reactivity of Frustrated Lewis Pairs in CH Bond Activation: The article explores the FLP-catalyzed CH bond activation of 1-methylpyrrole, evaluating its catalytic performance (Y Guo, et al., 2023).
  • Design of a Mesoionic Janus-type Dicarbene: Research on 1-methylpyrrole with 4-bromoacetophenone for potential applications in synthetic chemistry (JN Leung, HV Huynh, 2024).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.909 - 0.910
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
16 °C