W401501
Pyrazine
≥99%, FG
Sinônimo(s):
1,4-diazabenzene, 1,4-diazine, p-diazine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥99%
p.e.
115-116 °C (lit.)
pf
50-56 °C (lit.)
densidade
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
pungent; nutty
cadeia de caracteres SMILES
c1cnccn1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H
chave InChI
KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde