Documentos Principais
8.20331
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloropropionate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl 2-chloropropionate, 2-Chloropropionic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
122.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
241-624-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
30 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
430 °C (DIN 51794)
Lim. expl.
2.8-13.9 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C in H2O)
pf
<-10 °C
temperatura de transição
flash point 36 °C (DIN 51755 Part 1)
densidade
1.13 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
chave InChI
JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.136 - 1.139
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup