Key Documents
8.20154
Sigma-Aldrich
Biphenyl-2,2′-diol
for synthesis
Sinônimo(s):
Biphenyl-2,2′-diol, o,o′-Biphenol, 2,2′-Dihydroxydiphenyl
About This Item
Fórmula linear:
2-(HO)C6H4C6H4-2-(OH)
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
217-303-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
forma
powder
temperatura de autoignição
324 °C
pf
108-110 °C (External MSDS)
temperatura de transição
flash point 154 °C (External MSDS)
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,13-14H
chave InChI
IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
154 °C - (External MSDS)