Documentos Principais
8.20092
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyanilinium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Hydroxyanilinium chloride, 4-Aminophenol hydrochloride, 4-Hydroxyaniline hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7NO · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
109.13 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
200-122-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
pf
306 °C (decomposition)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H3]c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h1-4,8H,7H2;1H
chave InChI
RVGOBWDGAVAVPJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3