Documentos Principais
8.20054
Sigma-Aldrich
Aluminium tri-sec-butylate
for synthesis
Sinônimo(s):
Aluminium tri-sec-butylate, Aluminium tri-sec-butanolate, Aluminium sec-butoxide
About This Item
Fórmula linear:
Al[OCH(CH3)C2H5]3
Número CAS:
Peso molecular:
246.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
218-871-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
23 hPa ( 195 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
406 °C
potência
401 mg/kg LD50, oral (Rat)
402 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.7-9.8 % (v/v)
p.e.
180-182 °C/5 hPa
temperatura de transição
flash point 26 °C
densidade
0.96 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-3-4(2)5;/h3*4H,3H2,1-2H3;/q3*-1;+3
chave InChI
WOZZOSDBXABUFO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Aluminium tri-sec-butylate can be used as:
  • A precursor in the preparation of alumina.
  • An initiator for the bulk ring-opening polymerization of δ-valerolactone and ε-caprolactone.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
26 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Oxidation of toluene in humid air by metal oxides supported on $\gamma$-alumina
Esmaeilirad M, et al.
Journal of Hazardous Materials, 333, 293-307 (2017)