Documentos Principais
8.20044
Sigma-Aldrich
2-Ethyltoluene
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Ethyltoluene
About This Item
Fórmula linear:
2-(C2H5)C6H4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
120.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
210-255-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
2.8 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
440 °C
potência
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
164-165 °C/1013 hPa
pf
-17 °C
temperatura de transição
flash point 53 °C
densidade
0.88 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C(C)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
chave InChI
HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Ethyltoluene also known as 1-Ethyl-2-methylbenzene, is an aromatic hydrocarbon, belongs to the group of alkyl-substituted benzene compounds. It is a non-polar solvent, making it suitable for dissolving non-polar and hydrophobic compounds. It is used as a building block in the synthesis of various organic compounds.
Especificações
Saturation Concentration in Air: 14 g/m3 (20 °C)
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.880 - 0.881
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup