Documentos Principais
8.19015
Sigma-Aldrich
Poli(etilenoglicol)
3000, for synthesis
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Fórmula linear:
H(OCH2CH2)nOH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
13111021
Número do índice EC:
500-038-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
420 °C
potência
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
55-58 °C
temperatura de transição
flash point 270 °C
densidade
1.21 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
400‑500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Polyethylene glycol 3000 can be used as:
  • A surface-modification agent in the synthesis of monodispersed magnetite colloidal magnetic nanoparticles.
  • A precipitating agent in the crystallization of oligoxyloglucan reducing-end specific cellobiohydrolase (OXG-RCBH) by the hanging-drop vapor diffusion method.
  • A solvent and phase-transfer catalyst (PTC) in the application of aqueous biphasic reactive extraction.
  • An additive in the preparation of polysulfone membrane to study the porometry.
Nota de análise
Hydroxyl value: 34 - 42
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Average molecular mass: 2700 - 3300
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Polyethylene glycol and solutions of polyethylene glycol as green reaction media
Chen Ji, et al.
Green Chemistry, 7(2) (2005)