Key Documents
8.18506
Sigma-Aldrich
Magnesium
powder (particle size < 0.1 mm) for synthesis
Sinônimo(s):
Magnesium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mg
Número CAS:
Peso molecular:
24.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141502
Número do índice EC:
231-104-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.00013 hPa ( 325 °C)
Nível de qualidade
forma
solid
temperatura de autoignição
>450 °C
pb
1107 °C/1013 hPa
pf
651 °C
densidade
1.74 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Mg/q+2
chave InChI
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (on Mg): ≥ 97.0 %
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3