8.05817
Magnesium
turnings acc. to Grignard for synthesis
Sinônimo(s):
Magnesium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mg
Número CAS:
Peso molecular:
24.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141502
Número do índice EC:
231-104-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>450 °C
p.e.
1107 °C/1013 hPa
pf
651 °C
densidade
1.75 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
chave InChI
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (on Mg): ≥ 99,0 %(m)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials