403148
Magnesium
turnings, 5-25 mm, 99.95% trace metals basis
Sinônimo(s):
Magnesium Shot, Magnesium element
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99.95% trace metals basis
forma
turnings
temperatura de autoignição
950 °F
adequação da reação
reagent type: reductant
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
5-25 mm
pb
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
The price of tellurium, a key component in many thermoelectric materials, has risen in recent years, leading to the search for more cost-effective substitutes. This article presents silicide materials as a cheaper potential alternative.
In recent years, the price of tellurium, a key component in the bestperforming thermoelectric materials, has increased significantly, leading to the question, “Is it economically viable to produce thermoelectric generators on an industrial scale?