Documentos Principais
8.18414
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
for synthesis
Sinônimo(s):
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
About This Item
Fórmula linear:
((CH3)2SiH)2O
Número CAS:
Peso molecular:
134.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
221-906-4
pressão de vapor
250 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
240 °C
Lim. expl.
0.8-62.9 % (v/v)
adequação da reação
reagent type: reductant
p.e.
70-71 °C/1013 hPa
pf
-78 °C
temperatura de transição
flash point -26 °C
densidade
0.76 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H12OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h1-4H3
chave InChI
KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.757 - 0.759
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
-9.99 °C - closed cup