Documentos Principais
8.18405
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-α-Pinene
for synthesis
Sinônimo(s):
(1S)-(-)-α-Pinene, (1S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número do índice EC:
232-077-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
5 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
255 °C
Lim. expl.
0.8 % (v/v)
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
-62 °C
temperatura de transição
flash point 32 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[C@@H]21C([C@@H](C2)C(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.855 - 0.860
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -50.0 --20.0 °
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
88.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
31.3 °C