Key Documents
8.18369
Sigma-Aldrich
Semicarbazide hydrochloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Semicarbazide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH5N3O · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
75.07 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
209-247-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
solid
potência
123 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
175-177 °C (decomposition)
densidade volumétrica
740 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
chave InChI
XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Bone
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3