Documentos Principais
8.18154
Sigma-Aldrich
Trichloromethyl chloroformate
for synthesis
Sinônimo(s):
Trichloromethyl chloroformate, Diphosgene, Chloroformic acid trichloromethyl ester
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
197.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
207-965-9
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
13 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
dilution
(for synthesis)
p.e.
128 °C/1.013 hPa
pf
-57 °C
densidade
1.63 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)OC(=O)Cl
InChI
1S/C2Cl4O2/c3-1(7)8-2(4,5)6
chave InChI
HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Trichloromethyl chloroformate for synthesis. CAS 503-38-8, EC Number 207-965-9, chemical formula ClCOOCCl₃.
Nota de análise
Assay (argentometric)≥ 98.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.635 - 1.642Identity (IR)passes test
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3