Documentos Principais
8.18017
Sigma-Aldrich
Cyclopropylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
Cyclopropylamine, Aminocyclopropane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7N
Número CAS:
Peso molecular:
57.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
212-142-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
275 °C
potência
445 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
-10 °C
temperatura de transição
flash point 1 °C
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1CC1
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2
chave InChI
HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.813 - 0.816
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1 °C - closed cup